Learn More
Clorhidrato de ácido 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)amino]etil]benzoico, Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de ácido 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-[(1-metil-3-fenilpropil)amino]etil]benzoico
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Hydrochloride |
| CAS | 2726492-68-6 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Hydrochloride |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C19 H23 N O4 . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-5-[1-hydroxy-2-[(1-methyl-3-phenylpropyl)amino]ethyl]benzoic Acid Hydrochloride, Labetalol Hydrochloride Imp. A (EP) as Hydrochloride, Labetalol Hydrochloride Impurity A as Hydrochloride, Labetalol Impurity A as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H23NO4.ClH/c1-13(7-8-14-5-3-2-4-6-14)20-12-18(22)15-9-10-17(21)16(11-15)19(23)24;/h2-6,9-11,13,18,20-22H,7-8,12H2,1H3,(H,23,24);1H |
| SMILES | Cl.CC(CCc1ccccc1)NCC(O)c2ccc(O)c(c2)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | ácido 2-hidroxi-5-[1-hidroxi-2-(4-fenilbutan-2-ilamino)etil]benzoico;clorhidrato |
| Mostrar más |