Learn More
2-hidroxi-4-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine |
| CAS | 104048-92-2 |
| Fórmula molecular | C5 H3 F3 N2 O |
| Cantidad | 10 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11) |
| SMILES | Oc1nccc(n1)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 4-(trifluorometil)pirimidin-2-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 164.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0197 |