Learn More
2-hidroxi-4-(trifluorometil)pirimidina, TRC
Código de producto. 30390541
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30390541 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30390541 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9716005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyrimidine
CAS 104048-92-2
Fórmula molecular C5 H3 F3 N2 O
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C5H3F3N2O/c6-5(7,8)3-1-2-9-4(11)10-3/h1-2H,(H,9,10,11)
SMILES Oc1nccc(n1)C(F)(F)F
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)pirimidin-2-ol
Peso molecular (g/mol) 164.09
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.0197