Learn More
2-Hidroxi-4-(trifluorometil)piridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11329979
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11329979 1 g 1 g
11319979 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11329979 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H25756.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
This item is not returnable. View return policy
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
La 2-hidroxi-4-(trifluorometil)piridina se utiliza en la producción de productos farmacéuticos y agroquímicos.
Solubilidad
Soluble en metanol.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Almacenar lejos de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 50650-59-4
Fórmula molecular C6H4F3NO
Peso molecular (g/mol) 163.10
Número MDL MFCD00153195,MFCD09029339
Clave InChI IKHLLNMSMFVTLP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-trifluoromethyl pyridine, 4-trifluoromethyl pyridin-2-ol, 4-trifluoromethyl pyridin-2 1h-one, 4-trifluoromethyl-pyridin-2-ol, 4-trifluoromethyl-2-pyridone, 2-hydroxy-4-trifluoromethylpyridine, 4-trifluoromethyl-2 1h pyridinone, 4-trifluoromethyl-1h-pyridin-2-one, 2 1h-pyridinone, 4-trifluoromethyl, 4-trifluoromethyl-2 1h-pyridinone
PubChem CID 2775130
SMILES FC(F)(F)C1=CC(=O)NC=C1
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Punto de fusión 158°C to 160°C
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in methanol.
Nombre IUPAC 4-(trifluorometil)-1,2-dihidropiridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 163.1
Porcentaje de pureza 98%