Learn More
2-Hidroxi-4-(trifluorometil)benzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde |
| CAS | 58914-34-4 |
| Fórmula molecular | C8H5F3O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 4-(Trifluoromethyl)salicyl Aldehyde |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H5F3O2/c9-8(10,11)6-2-1-5(4-12)7(13)3-6/h1-4,13H |
| SMILES | Oc1cc(ccc1C=O)C(F)(F)F |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-(trifluorometil)benzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 190.12 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 190.0242 |