Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxi-4-quinolincarboxílico, Mikromol™
Código de producto. 30049232
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30049232 25 mg 25 miligramos
30049438 100 mg 100 miligramos
30457808 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30049232 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0604.070025
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
Éster metílico del ácido 2-hidroxi-4-quinolincarboxílico
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester
CAS 84906-82-1
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H9 N O3
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo 2-Hydroxy-4-quinolinecarboxylic Acid Methyl Ester, Cinchocaine Hydrochloride Imp. B (EP) as Methyl Ester
Fórmula InChI InChI=1S/C11H9NO3/c1-15-11(14)8-6-10(13)12-9-5-3-2-4-7(8)9/h2-6H,1H3,(H,12,13)
SMILES COC(=O)c1cc(O)nc2ccccc12
Nombre IUPAC 2-hidroxiquinolina-4-carboxilato de metilo
Peso molecular (g/mol) 203.19
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 203.0582 g/mol