Learn More
2-hidroxi-4-(fenilmetil)-3-morfolinona, TRC
Código de producto. 30398750
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30398750 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30398750 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9509155G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone
CAS 287930-73-8
Fórmula molecular C11H13NO3
Cantidad 5 g
Sinónimo 3-Morpholinone, 2-hydroxy-4-(phenylmethyl)-, 2-Hydroxy-4-(phenylmethyl)-3-morpholinone, 4-Benzyl-2-hydroxymorpholin-3-one
Fórmula InChI InChI=1S/C11H13NO3/c13-10-11(14)15-7-6-12(10)8-9-4-2-1-3-5-9/h1-5,11,14H,6-8H2
SMILES OC1OCCN(Cc2ccccc2)C1=O
Nombre IUPAC 4-bencil-2-hidroximorfolin-3-ona
Peso molecular (g/mol) 207.23
Formula Weight (peso de la fórmula) 207.0895