Learn More
Éster etílico del ácido 2-hidroxi-4-fenilbutírico-d5, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-phenylbutyric Acid Ethyl Ester-d5 |
| CAS | 1189892-05-4 |
| Fórmula molecular | C12H11D5O3 |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | alpha-Hydroxybenzenebutanoic Acid-d5 Ethyl Ester, Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutanoate-d5, Ethyl 2-Hydroxy-4-phenylbutyrate-d5, Ethyl 4-Phenyl-2-hydroxybutyrate-d5, Ethyl alpha-Hydroxybenzenebutanoate-d5 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H16O3/c1-2-15-12(14)11(13)9-8-10-6-4-3-5-7-10/h3-7,11,13H,2,8-9H2,1H3/i3D,4D,5D,6D,7D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(CCC(O)C(=O)OCC)c([2H])c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)butanoato de etilo |
| Peso molecular (g/mol) | 213.28 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 213.1413 |