Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxi-4-oxo-6-propil-2-ciclohexeno-1-carboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-oxo-6-propyl-2-cyclohexene-1-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 27871-91-6 |
| Fórmula molecular | C11H16O4 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Methyl 2-Hydroxy-4-oxo-6-propylcyclohex-2-enecarboxylate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H16O4/c1-3-4-7-5-8(12)6-9(13)10(7)11(14)15-2/h6-7,10,13H,3-5H2,1-2H3 |
| SMILES | CCCC1CC(=O)C=C(O)C1C(=O)OC |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-oxo-6-propilciclohex-2-eno-1-carboxilato de metilo |
| Peso molecular (g/mol) | 212.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 212.1049 |