Learn More
Ácido 2-hidroxi-4-nitrobenzoico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10613795 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10613795 25 g Frasco de vidrio 25 g
1 options
Código de producto. 10613795 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 425870250
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
CAS 619-19-2
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 235°C to 239°C
Color Marrón a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C7H5NO5
Fórmula lineal HOC6H3(NO2)CO2H
Número MDL MFCD00071505
Cantidad 25 g
Sinónimo 4-nitrosalicylic acid, 2-hydroxy-4-nitrobenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-nitro, 4-nitro-2-hydroxybenzoic acid, p-nitrosalicylic acid, salicylic acid, 4-nitro, 4-nitro-salicylsaure, 4-nitro-salicylsaure german, 2-hydroxy-4-nitro-benzoic acid, p-nitrosalicylsaure
Clave InChI UKWUOTZGXIZAJC-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)C1=CC=C(C=C1O)[N+]([O-])=O
Nombre IUPAC Ácido 2-hidroxi-4-nitrobenzoico
Peso molecular (g/mol) 183.12
PubChem CID 69266
Formula Weight (peso de la fórmula) 183.12
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Sólido o polvo de cristalina
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-4-nitrobenzoic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.