Learn More
2-Hidroxi-4-nitrobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30394527
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394527 10 g -
30393980 1 g -
30404994 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394527 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94864010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2460-58-4
Fórmula molecular C7 H5 N O4
Peso molecular (g/mol) 167.12
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-nitrobenzaldehído
SMILES Oc1cc(ccc1C=O)[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-nitro-benzaldehyde
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO4/c9-4-5-1-2-6(8(11)12)3-7(5)10/h1-4,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 167.0219