Learn More
2-Hidroxi-4-n-octiloxibenzofenona, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11342607
Change view
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
11342607 25 g 25 g
11352607 100 g 100 g
2 options
Código de producto. 11342607
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L11750.14
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1843-05-6
Fórmula molecular C21H26O3
Peso molecular (g/mol) 326.436
Número MDL MFCD00027327
Clave InChI QUAMTGJKVDWJEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo octabenzone, 2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone, benzophenone-12, 2-hydroxy-4-octyloxy phenyl phenyl methanone, benzon oo, 2-hydroxy-4-octyloxy benzophenone, benzophenone 12, cyasorb uv 531, spectra-sorb uv 531, sumisorb 130
PubChem CID 15797
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-octoxifenil)-fenilmetanona
SMILES CCCCCCCCOC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-n-octyloxybenzophenone
Punto de fusión 46°C to 49°C
Cantidad 25 g
Beilstein 1915198
Índice Merck 14,6742
Formula Weight (peso de la fórmula) 326.44
Porcentaje de pureza 99%