Learn More
ácido 2-hidroxi-4-metilvalérico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456928
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15456928 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15456928 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H60459.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 30-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 498-36-2 | C6H12O3 | 132.159 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxi-4-metilvalérico se utiliza como nutrientes, estabilizadores, surfactantes y emulsionantes.
Solubilidad
Soluble en agua. (82 g/l) en 25 °C.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas y bien sellado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylvaleric acid
CAS 498-36-2
Punto de fusión 78°C to 80°C
Fórmula molecular C6H12O3
Fórmula lineal (CH3)2CHCH2CH(OH)CO2H
Número MDL MFCD00004246
Cantidad 1 g
Sinónimo 2-hydroxy-4-methylvaleric acid, 2-hydroxyisocaproic acid, leucic acid, dl-leucic acid, alpha-hydroxyisocaproic acid, leucinic acid, 2-hydroxy-4-methyl-pentanoic acid, pentanoic acid, 2-hydroxy-4-methyl, dl-2-hydroxyisocaproic acid, leucate
Información de solubilidad Soluble in water. (82g/L) at 25°C.
Clave InChI LVRFTAZAXQPQHI-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(C)CC(C(=O)O)O
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-4-metilpentanoico
Peso molecular (g/mol) 132.159
PubChem CID 92779
ChEBI CHEBI:59783
Formula Weight (peso de la fórmula) 132.16
Porcentaje de pureza 98%