Learn More
Clorhidrato de 2-hidroxi-4-metilpirimidina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11455906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11455906 100 g 100 g
11445906 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11455906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22255.22
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5348-51-6
Fórmula molecular C5H7ClN2O
Peso molecular (g/mol) 146.574
Número MDL MFCD00151347
Clave InChI FDRYQDWXFZBBAD-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylpyrimidin-2-ol hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hcl, 6-methylpyrimidin-2 1h-one hydrochloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidine hydro-chloride, 2 1h-pyrimidinone, 4-methyl-, monohydrochloride, 4-methyl-3-hydropyrimidin-2-one, chloride, 2-hydroxy-4-methylpyrimidinehydrochloride, zlchem 746, pubchem22005
PubChem CID 2723648
Nombre IUPAC 6-metil-1H-pirimidin-2-ona; clorhidrato
SMILES CC1=CC=NC(=O)N1.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylpyrimidine hydrochloride
Punto de fusión ∼240°C (decomposition)
Olor Odorless
Cantidad 100 g
Beilstein 3691454
Formula Weight (peso de la fórmula) 146.58
Porcentaje de pureza 97%