Learn More
2-Hidroxi-4-metilpiridina, + 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11332927
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11332927 5 g 5 g
11322927 1 g 1 g
11342927 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11332927 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L16188.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 13466-41-6 | C6H7NO | 109.13 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 13466-41-6
Fórmula molecular C6H7NO
Peso molecular (g/mol) 109.13
Número MDL MFCD00134298,MFCD00030766
Clave InChI YBDRFJXGJQULGH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-methylpyridine, 4-methylpyridin-2-ol, 4-methyl-2 1h-pyridinone, 2 1h-pyridinone, 4-methyl, 2-hydroxy-4-picoline, 4-methyl-2-pyridinol, 4-methyl-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-2-pyridone, 4-methylpyridin-2 1h-one, 2-hydroxy-4-methyl pyridine
PubChem CID 280741
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylpyridine
Punto de fusión 128°C to 131°C
Punto de ebullición 186°C to 187°C (12 mmHg)
Olor Odorless
Cantidad 5 g
Beilstein 107082
Nombre IUPAC 4-metil-1,2-dihidropiridin-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 109.13
Porcentaje de pureza ≥98%