Learn More
Ácido 2-((((hidroxi-4-metiloctil)oxi)carbonil)ciclohexano carboxílico (mezcla de diastereómeros), TRC
Código de producto. 17949264
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17949264 1 mg 1 miligramo
17321820 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 17949264 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9497101MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1637562-52-7
Fórmula molecular C17H30O5
Peso molecular (g/mol) 314.42
Sinónimo 1,2-Cyclohexanedicarboxylic Acid, Mono-4-methyl-7-hydroxyoctyl Ester, 1-(7-Hydroxy-4-methyloctyl) 1,2-cyclohexanedicarboxylate, Cyclohexane-1,2-dicarboxylate mono-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester, 1,2-Cyclohexanedicarboxylic acid, 1-(7-hydroxy-4-methyloctyl) ester
Nombre IUPAC Ácido 2-(7-hidroxi-4-metil-octoxi)carbonilciclohexano carboxílico
SMILES CC(O)CCC(C)CCCOC(=O)C1CCCCC1C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Cyclohexane-1,2-dicarboxylic acid, mono (7-hydroxy- 4-methyloctyl)ester
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C17H30O5/c1-12(9-10-13(2)18)6-5-11-22-17(21)15-8-4-3-7-14(15)16(19)20/h12-15,18H,3-11H2,1-2H3,(H,19,20)
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.2093
Porcentaje de pureza >95%