Learn More
Ácido 2-hidroxi-4-metilbencenosulfónico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid |
| CAS | 22356-80-5 |
| Fórmula molecular | C7 H8 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid, p-Toluenesulfonic acid, 2-hydroxy- (8CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H8O4S/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11) |
| SMILES | Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-4-metilbencenosulfónico |
| Peso molecular (g/mol) | 188.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 188.0143 |