Learn More
Ácido 2-hidroxi-4-metilbenzenosulfónico Sal de amonio, TRC
Código de producto. 30180308
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
100 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180308 250 mg 250 miligramos
30180183 100 mg 100 miligramos
30180005 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180308 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH947480250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 79093-71-3
Fórmula molecular C7 H8 O4 S . N H3
Peso molecular (g/mol) 205.23
Sinónimo 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt (1:1), Benzenesulfonic acid, 2-hydroxy-4-methyl-, monoammonium salt (9CI)
Nombre IUPAC Azane; Ácido 2-hidroxi-4-metilbenzenosulfónico
SMILES N.Cc1ccc(c(O)c1)S(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylbenzenesulfonic Acid Ammonium Salt
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C7H8O4S.H3N/c1-5-2-3-7(6(8)4-5)12(9,10)11;/h2-4,8H,1H3,(H,9,10,11);1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 205.0409