Learn More
2-hidroxi-4-metilbenzaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| CAS | 698-27-1 |
| Fórmula molecular | C8H8O2 |
| Cantidad | 1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3 |
| SMILES | Cc1ccc(C=O)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-4-metilbenzaldehído |
| Peso molecular (g/mol) | 136.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0524 |