Learn More
2-hidroxi-4-metilbenzaldehído, TRC
Código de producto. 30400737
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400737 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30400737 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH5050205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
CAS 698-27-1
Fórmula molecular C8H8O2
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6-2-3-7(5-9)8(10)4-6/h2-5,10H,1H3
SMILES Cc1ccc(C=O)c(O)c1
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-metilbenzaldehído
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524