missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

2-Hidroxi-4-metilbenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals

Código de producto. 15476797
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
15476797 100 g 100 g
15456797 5 g 5 g
15466797 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 15476797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33909.22
Solicitar formato a granel o personalizado

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

CAS: 698-27-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol

The intermediate for synthesis of liquid crystal. Also used as pharmaceutical intermediate.

This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.

Aplicaciones
Es el producto intermedio para la síntesis de cristal líquido. También se utiliza como intermedio farmacéutico.

Solubilidad
Soluble en aceite y ligeramente soluble en agua.

Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificadores de productos químicos

CAS 698-27-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00799550
Clave InChI JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1

Especificaciones

Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Cantidad 100 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in oil,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza ≥97%

RUO - Para uso exclusivo en investigación

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.