Learn More
2-Hidroxi-4-metilbenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
The intermediate for synthesis of liquid crystal. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es el producto intermedio para la síntesis de cristal líquido. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en aceite y ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde |
| Punto de fusión | 58°C to 62°C |
| Punto de ebullición | 222°C to 223°C |
| Cantidad | 25 g |
| Sensibilidad | Air Sensitive |
| Información de solubilidad | Soluble in oil,slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.15 |
| Porcentaje de pureza | ≥97% |