Learn More
2-Hidroxi-4-metilbenzaldehído, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15456797
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15456797 5 g 5 g
15466797 25 g 25 g
15476797 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15456797 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H33909.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 698-27-1 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
The intermediate for synthesis of liquid crystal. Also used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Es el producto intermedio para la síntesis de cristal líquido. También se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Soluble en aceite y ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar alejado del aire y de los agentes oxidantes. Almacenar en gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 698-27-1
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00799550
Clave InChI JODRRPJMQDFCBJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methylsalicylaldehyde, 2,4-cresotaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl, 4-methyl-2-hydroxybenzaldehyde, 2-hydroxy-4-methyl-benzaldehyde, 2-formyl-5-methylphenol, 4-methylsalicyclic aldehyde, unii-9n0s26g61j, 4-methyl salicylaldehyde, homosalicylaldehyde, m
PubChem CID 61200
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-metilbenzaldehído
SMILES CC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Punto de fusión 58°C to 62°C
Punto de ebullición 222°C to 223°C
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air Sensitive
Información de solubilidad Soluble in oil,slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza ≥97%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxy-4-methylbenzaldehyde