Learn More
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, MedChemExpress
Código de producto. 16487816
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16487816 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16487816 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY34204
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone, a phenolic compound isolated from Angelicae koreana roots possesses acaricidal property. It could be used in the preparation of 4’-methyl-2’-[(p-tolylsulfonyl) oxy] acetophenone.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-4'-methylacetophenone
CAS 6921-64-8
Color De incoloro a amarillo claro
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C9H10O2
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (665.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=C(C)C=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 150.17
Formula Weight (peso de la fórmula) 150.17
Porcentaje de pureza 96.85%
Grado Research
Forma física Liquid