Learn More
2-Hidroxi-4-metil-5-nitropiridina, 98 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10760585 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10760585 5 g Frasco de vidrio 5 g
10617071 1 g Frasco de vidrio 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10760585 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 319570050
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
CAS 21901-41-7
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.13
Número MDL MFCD00010690
Clave InChI AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
Nombre IUPAC 4-metil-5-nitro-1H-piridina-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 186°C to 190°C
Color Amarillo a naranja
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
RU– Solo para uso en investigación