Learn More
2-Hidroxi-4-metil-5-nitropiridina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11349875
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11349875 1 g 1 g
11359875 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11349875 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19867.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 21901-41-7
Fórmula molecular C6H6N2O3
Peso molecular (g/mol) 154.125
Número MDL MFCD00010690
Clave InChI AIEHUZHKFUNHCJ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2-ol, 2-hydroxy-5-nitro-4-picoline, 2-hydroxy-5-nitro-4-methyl pyridine, 2-hydroxy-5-nitro-4-methylpyridine, 4-methyl-5-nitropyridin-2 1h-one, 4-methyl-5-nitro-2-pyridinol, 4-methyl-5-nitro-1,2-dihydropyridin-2-one, 4-methyl-5-nitro-pyridin-2-ol, 2 1h-pyridinone, 4-methyl-5-nitro
PubChem CID 345371
Nombre IUPAC 4-metil-5-nitro-1H-piridina-2-ona
SMILES CC1=CC(=O)NC=C1[N+](=O)[O-]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine
Punto de fusión 188°C to 190°C
Olor Odorless
Cantidad 1 g
Beilstein 136900
Formula Weight (peso de la fórmula) 154.13
Porcentaje de pureza 97%