Learn More
(2-hidroxi-4-metoxifenil)(4-metilfenil)metanona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Mexenone |
| CAS | 1641-17-4 |
| Fórmula molecular | C15 H14 O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | Mexenone |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14O3/c1-10-3-5-11(6-4-10)15(17)13-8-7-12(18-2)9-14(13)16/h3-9,16H,1-2H3 |
| SMILES | COc1ccc(C(=O)c2ccc(C)cc2)c(O)c1 |
| Nombre IUPAC | (2-hidroxi-4-metoxifenil)-(4-metilfenil)metanona |
| Peso molecular (g/mol) | 242.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 242.0943 |