Learn More
2-hidroxi-4-metoxibenzofenona, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11473238
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
1000 g
Tamaño de la unidad:
1000 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11473238 50 g 50 g
11483238 250 g 250 g
11463238 1000 g 1000 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11473238 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17662.18
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 01-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.247 g/mol
2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone is used as a broad-band filter in sunscreens cosmetic products in order to protect the skin from the deleterious effects of the sun. It acts as a reagent in the gravimetric determination of copper(II). Further, it is used in the preparation of poly[(2-hydroxy-4-methoxybenzophenone) propylene], which is a polymeric ligand useful for the synthesis of metal/ligand polychelates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona se utiliza como filtro de banda ancha en los protectores solares para proteger la piel de los efectos nocivos del sol. Actúa como reactivo en la determinación gravimétrica de cobre (II). Además, se utiliza en la preparación de poli[(2-hidroxi-4-metoxibenzofenona) propileno], que es un ligando polimérico útil para la síntesis de metales o ligandos poliquelatos.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Incompatible con bases, cloruros de ácido, anhídridos de ácido y agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-57-7
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.247
Número MDL MFCD00008387
Clave InChI DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-metoxifenilo)-fenilmetanona
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Punto de fusión 62°C to 65°C
Densidad 1.3
Punto de ebullición ∼150°C (5mmHg)
Temperatura de inflamación 216°C (420°F)
Cantidad 50 g
Beilstein 1913145
Índice Merck 14,6954
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza ≥98%