Learn More
2'-Hidroxi-4'-metoxibenzofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10580551 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
1 kg
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
1 Kg
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10580551 5 g Frasco de vidrio 5 g
10285060 100 g Frasco de vidrio 100 g
13438328 1 kg Frasco de vidrio 1 Kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10580551 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121360050
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 131-57-7 | C14H12O3 | 228.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 131-57-7
Fórmula molecular C14H12O3
Peso molecular (g/mol) 228.25
Número MDL MFCD00008387
Clave InChI DXGLGDHPHMLXJC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo oxybenzone, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone, benzophenone-3, oxybenzon, 4-methoxy-2-hydroxybenzophenone, 2-benzoyl-5-methoxyphenol, oxibenzona, oxybenzonum, 2-hydroxy-4-methoxyphenyl phenyl methanone, anuvex
PubChem CID 4632
ChEBI CHEBI:34283
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-metoxifenilo)-fenilmetanona
SMILES COC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone
Nombre de nota 98%
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión >62.5°C
Color Blanco a amarillo
Punto de ebullición 150°C to 160°C (5.0 mmHg)
Temperatura de inflamación >100°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal HOC6H3(OCH3)COC6H5
Cantidad 5 g
Beilstein 08,312
Índice Merck 15,7053
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: readily soluble in most organic solvents
Formula Weight (peso de la fórmula) 228.25
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino