Learn More
2-Hidroxi-4-metaxibenzofenona-5-ácido sulfónico Sal sódica, TRC
Código de producto. 30393798
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
5 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393798 25 mg
30402156 5 mg
30397053 2.5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393798 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH53145025MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6628-37-1
Fórmula molecular C14 H11 O6 S . Na
Peso molecular (g/mol) 330.29
Sinónimo 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium, Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-, monosodium salt (9CI), Benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy-, sodium salt (7CI), 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sodium sulfonate, 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid sodium salt, ASL 24ST, Benzophenone 5, Cyasorb UV 284, Sodium 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonate, Sodium 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxybenzenesulfonate, Sodium benzophenone-2-hydroxy-4-methoxy-5-sulfonate, Sulibenzone, Uvin 1MS40, Uvistat 1121
Nombre IUPAC sodio; 5-benzoilo-4-hidroxi-2-metoxibenzenosulfonato
SMILES [Na+].COc1cc(O)c(cc1S(=O)(=O)[O-])C(=O)c2ccccc2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic Acid Sodium
Cantidad 25 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O6S.Na/c1-20-12-8-11(15)10(7-13(12)21(17,18)19)14(16)9-5-3-2-4-6-9;/h2-8,15H,1H3,(H,17,18,19);/q;+1/p-1
Formula Weight (peso de la fórmula) 330.0174