Learn More
Hidrato de ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzofenona-5-sulfónico, téc. 85 %, puede contener hasta un 10 % de 2-propanol, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11333436
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Tamaño de la unidad:
10 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11333436 10 g 10 g
11343436 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11333436 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L12912.09
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 4065-45-6 | C14H12O6S | 308.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 4065-45-6
Fórmula molecular C14H12O6S
Peso molecular (g/mol) 308.30
Número MDL MFCD00024962
Clave InChI CXVGEDCSTKKODG-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo sulisobenzone, benzophenone-4, sungard, 2-hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid, benzophenone 4, uval, uvinul, benzenesulfonic acid, 5-benzoyl-4-hydroxy-2-methoxy, sulisobenzona, sulisobenzonum
PubChem CID 19988
Nombre IUPAC ácido 5-benzol-4-hidroxi-2-metoxibencenosulfonico
SMILES COC1=CC(O)=C(C=C1S(O)(=O)=O)C(=O)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzophenone-5-sulfonic acid hydrate
Punto de fusión 108°C to 112°C
Notas del porcentaje del ensayo puede contener hasta un 10 % de 2-propanol
Cantidad 10 g
Beilstein 2889165
Índice Merck 14,8983
Formula Weight (peso de la fórmula) 308.31 (Anhydrous)
Porcentaje de pureza 85%
Grado Técnico