Learn More
2-Hidroxi-4-metoxibenzofenona-2', 3', 4', 5', 6'-d5, TRC
Código de producto. 30135227
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135227 50 mg 50 miligramos
17907309 10 mg 10 miligramos
17928499 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30135227 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO86730650MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1219798-54-5
Fórmula molecular C14 2H5 H7 O3
Peso molecular (g/mol) 233.27
Sinónimo Methanone, (2-hydroxy-4-methoxyphenyl)phenyl-2,3,4,5,6-d5-, Oxybenzone-d5, Oxybenzone (phenyl-D5)
Nombre IUPAC (2-hidroxi-4-metoxifenil)-(2,3,4,5,6-pentadeuteriofenil)metanona
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)c2ccc(OC)cc2O)c([2H])c1[2H]
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Oxybenzone phenyl-d5
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C14H12O3/c1-17-11-7-8-12(13(15)9-11)14(16)10-5-3-2-4-6-10/h2-9,15H,1H3/i2D,3D,4D,5D,6D
Formula Weight (peso de la fórmula) 233.11
Porcentaje de pureza >95%