Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid, MedChemExpress
Código de producto. 16431969
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16431969 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 16431969 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY75625
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid is a derivative of methoxybenzoic. 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic is a potential biomarker.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
CAS 2237-36-7
Color White to Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O4
Cantidad 1 g
Sinónimo 4-Methoxysalicylic Acid
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (297.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O)C1=C(O)C=C(OC)C=C1
Peso molecular (g/mol) 168.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 99.55%
Grado Research
Forma física Solid