Learn More
Ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzoico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15471568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15471568 25 g 25 g
15451568 1 g 1 g
15461568 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15471568 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H55345.14
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 21-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 2237-36-7 | C8H8O4 | 168.15 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2237-36-7
Fórmula molecular C8H8O4
Peso molecular (g/mol) 168.15
Número MDL MFCD00002450
Clave InChI MRIXVKKOHPQOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxysalicylic acid, 2-hydroxy-p-anisic acid, 2-hydroxy-4-methoxy-benzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4-methoxy, 2-hydroxy-4-methoxybenzoes, 4-methoxysalicylicacid, pubchem18895, 4-methoxy salicylic acid, 4-methoxy-salicylic acid, acmc-1cs6b
PubChem CID 75231
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-4-metoxibenzoico
SMILES COC1=CC=C(C(O)=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzoic acid
Punto de fusión 158°C to 159°C
Cantidad 25 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 168.15
Porcentaje de pureza 98%