Learn More
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, MedChemExpress
Código de producto. 16419086
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16419086 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16419086 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYN0445
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde, a chemical compound and an isomer of Vanillin, could be used to synthesis Urolithin M7. 2-hydroxy-4-methoxybenzaldehyde is a potent tyrosinase inhibitor from three East African medicinal plants, Mondia whitei, Rhus vulgaris Meikle, and Sclerocarya caffra Sond.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
CAS 673-22-3
Color Light Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O3
Cantidad 100 mg
Información de solubilidad DMSO : ≥ 50 mg/mL (328.62 mM) ∣H2O : 2 mg/mL (13.14 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=CC1=CC=C(OC)C=C1O
Peso molecular (g/mol) 152.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 99.76%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Metabolism-sugar/lipid metabolism