Learn More
2-Hidroxi-4-metoxibenzaldehído, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11499833
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11499833 5 g 5 g
11489833 1 g 1 g
11409843 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11499833 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12971.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 673-22-3 | C8H8O3 | 152.15 g/mol
It is employed in the synthesis of Schiff base ligand. It is applied as a reactant in the synthesis of LPA1R antagonists used in the inhibition of LPA-induced proliferation and contraction of normal human lung fibroblasts. Also used in the synthesis of tyrosine kinase 6 proteinase inhibitors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se emplea en la síntesis del ligando de base de Schiff. Se aplica como reactante en la síntesis de antagonistas del LPA1R utilizados en la inhibición de la proliferación y contracción de fibroblastos pulmonares humanos normales inducidos por el LPA. También se utiliza en la síntesis de inhibidores de la tirosina quinasa 6 proteinasa.
Solubilidad
La solubilidad en metanol es casi transparente. Insoluble en agua.
Notas
Sensible al aire. Almacenar lejos de agentes oxidantes, bases y aire/oxígeno. Mantenga el recipiente bien cerrado en un lugar fresco, seco y bien ventilado. Almacénese bajo gas inerte.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 673-22-3
Fórmula molecular C8H8O3
Peso molecular (g/mol) 152.15
Número MDL MFCD00003327
Clave InChI WZUODJNEIXSNEU-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-methoxysalicylaldehyde, benzaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy, 4-methoxysalicyaldehyde, 2-hydroxy-4-methoxy-benzaldehyde, o-hydroxy-p-methoxybenzaldehyde, p-anisaldehyde, 2-hydroxy, salicylaldehyde, 4-methoxy, 2-hydroxy-p-anisaldehyde, 2-formyl-5-methoxyphenol, unii-2n395p88lw
PubChem CID 69600
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-metoxibenzaldehído
SMILES COC1=CC=C(C=O)C(O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-methoxybenzaldehyde
Punto de fusión 40°C to 44°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1072443
Sensibilidad Air Sensitive
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza 98%