Learn More
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11419707
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11419707 5 g 5 g
11429707 25 g 25 g
11439707 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11419707 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22173.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-41-0
Fórmula molecular C9H10O3
Peso molecular (g/mol) 166.176
Número MDL MFCD00008730
Clave InChI UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
PubChem CID 11092
ChEBI CHEBI:69581
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Punto de fusión 48°C to 50°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Cantidad 5 g
Beilstein 1282794
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza 99%