Learn More
2'-Hidroxi-4'-metoxiacetofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10439420 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 GR
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10439420 10 g Frasco de vidrio 10 GR
10351094 50 g Frasco de vidrio 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10439420 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 121330100
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 552-41-0 | C9H10O3 | 166.176 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 552-41-0
Número MDL MFCD00008730
Clave InChI UILPJVPSNHJFIK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo paeonol, 2'-hydroxy-4'-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethanone, peonol, 2-hydroxy-4-methoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl ethan-1-one, resacetophenone-4-methyl ether, ethanone, 1-2-hydroxy-4-methoxyphenyl, paeonal, paeonolum
PubChem CID 11092
ChEBI CHEBI:69581
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4-metoxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=C(C=C(C=C1)OC)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 47°C to 50°C
Color De beige a blanco
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 99%
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C9H10O3
Cantidad 10 g
Beilstein 08, 267
Peso molecular (g/mol) 166.176
Formula Weight (peso de la fórmula) 166.18
Porcentaje de pureza ≥98.5%
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2'-Hydroxy-4'-methoxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.