Learn More
2-Hidroxi-4-(metacriloiloxi)benzofenona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11470597
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11470597 5 g 5 g
11480597 25 g 25 g
11490597 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11470597 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B22445.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 2035-72-5 | C17H14O4 | 282.295 g/mol
2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone is used in ophthalmic devices, films, coatings, and fibers, cosmetic preparations and toners.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2-hidroxi-4-(metacriloiloxi)benzofenona se utiliza en dispositivos oftálmicos, películas, recubrimientos y fibras, así como en preparaciones cosméticas y tóneres.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Sensible a la luz. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacénese en un lugar fresco y seco en recipientes herméticos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2035-72-5
Fórmula molecular C17H14O4
Peso molecular (g/mol) 282.295
Número MDL MFCD00080561
Clave InChI IMNBHNRXUAJVQE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl methacrylate, 4-methacryloxy-2-hydroxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxy benzophenone, methacrylic acid 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, 3-hydroxy-4-phenylcarbonyl phenyl 2-methylprop-2-enoate, 2-propenoic acid, 2-methyl-, 4-benzoyl-3-hydroxyphenyl ester, acmc-20amfp, 2-hydroxy-4-methacryloxybenzophenone, 2-hydroxy-4-methacryloyloxybenzophenone
PubChem CID 74856
Nombre IUPAC 2-metilprop-2-enoato de (4-benzoil-3-hidroxifenilo)
SMILES CC(=C)C(=O)OC1=CC(=C(C=C1)C(=O)C2=CC=CC=C2)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-(methacryloyloxy)benzophenone
Punto de fusión 77°C to 79°C
Densidad 1.18
Cantidad 5 g
Sensibilidad Light sensitive
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.3
Porcentaje de pureza 99%