Learn More
2-hidroxi-4-iodobenzaldehído, TRC
Código de producto. 30391799
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 mg
2.5 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30391799 2.5 g
30392711 5 g
30397498 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30391799 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9563482.5G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 38170-02-4
Fórmula molecular C7H5IO2
Peso molecular (g/mol) 248.02
Sinónimo 4-Iodo-2-hydroxybenzaldehyde, 4-Iodosalicylaldehyde, 4-Iodo-salicylaldehyde
Nombre IUPAC 2-hidroxi-4-iodobenzaldehído
SMILES Oc1cc(I)ccc1C=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-iodobenzaldehyde
Cantidad 2.5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5IO2/c8-6-2-1-5(4-9)7(10)3-6/h1-4,10H
Formula Weight (peso de la fórmula) 247.9334