Learn More
Ácido 2-hidroxi-4-(hidroximetilfosforil)butanoico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-4-(hydroxymethylphosphoryl) Butanoic acid |
| CAS | 80902-10-9 |
| Fórmula molecular | C5 H11 O5 P |
| Cantidad | 25 mg |
| Sinónimo | Glufosinate Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H11O5P/c1-11(9,10)3-2-4(6)5(7)8/h4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10) |
| SMILES | CP(=O)(O)CCC(O)C(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 2-hidroxi-4-[hidroxi(metil)fosforil]butanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 182.112 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 182.034 |