Learn More
2-hidroxi-4-benciloxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30401651
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30401651 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 30401651 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8298601G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4-benzyloxyacetophenone
CAS 29682-12-0
Fórmula molecular C15H14O3
Cantidad 1 g
Sinónimo Ethanone, 1-[2-hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-, Acetophenone, 4'-(benzyloxy)-2'-hydroxy- (6CI,8CI), 1-[2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]ethanone, 1-(4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(4-Benzyloxy-2-hydroxyphenyl)ethanone, 1-[4-(Benzyloxy)-2-hydroxyphenyl]ethan-1-one, 2-Hydroxy-4-(benzyloxy)acetophenone, 2-Hydroxy-4-(phenylmethoxy)acetophenone, 2'-Hydroxy-4'-(benzyloxy)acetophenone, 4-Benzyloxy-2-hydroxy-1-acetophenone, 4-O-Benzylresacetophenone, 4'-(Benzyloxy)-2'-hydroxyacetophenone, 4'-(Benzyloxy)resacetophenone, NSC 211460, Resacetophenone 4-benzyl ether
Fórmula InChI InChI=1S/C15H14O3/c1-11(16)14-8-7-13(9-15(14)17)18-10-12-5-3-2-4-6-12/h2-9,17H,10H2,1H3
SMILES CC(=O)c1ccc(OCc2ccccc2)cc1O
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4-fenilmetoxifenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 242.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 242.0943