Learn More
Alfa Aesar™ 2-Hidroxi-4,6-dimetilpirimidina, 97 %
Código de producto. 11480284
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11480284 100 g 100 g
11470284 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11480284 Proveedor Alfa Aesar™ N.º de proveedor A13676.22
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS 108-79-2
Fórmula molecular C6H8N2O
Peso molecular (g/mol) 124.14
Número MDL MFCD00006072
Clave InChI WHEQVHAIRSPYDK-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine, 4,6-dimethylpyrimidin-2-ol, 4,6-dimethyl-2-hydroxypyrimidine, 4,6-dimethylpyrimidin-2 1h-one, 2 1h-pyrimidinone, 4,6-dimethyl, unii-hg0cbn4v9f, 4,6-dimethyl-2-pyrimidinol, 4,6-dimethyl-pyrimidin-2-ol, hg0cbn4v9f, 4,6-dimethyl-2-pyrimidone
PubChem CID 9508
Nombre IUPAC 4,6-dimethyl-1,2-dihydropyrimidin-2-one
SMILES CC1=CC(C)=NC(=O)N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4,6-dimethylpyrimidine
Punto de fusión 202°C to 204°C
Cantidad 100 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 124.14
Porcentaje de pureza 97%