Learn More
Ácido 2-hidroxi-4,6-dimetoxibenzoico, 97 %
Código de producto. 11364584
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11364584 1 g 1 g
11374584 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11364584 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L01388.03
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxi-4,6-dimetoxibenzoico es un reactivo utilizado en la síntesis de rac zearalenona-d6. Rac zearalenona-d6 es una micotoxina estrogénica producida por hongos Fusarium comúnmente encontrados en granos. Uno de un grupo de los compuestos conocidos como lactonas de ácido resorcílico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar alejado de agentes oxidantes fuertes. Mantener el recipiente herméticamente cerrado. Almacenar en un lugar fresco y seco y en recipientes bien sellados.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3187-19-7
Fórmula molecular C9H10O5
Peso molecular (g/mol) 198.174
Número MDL MFCD00013977
Clave InChI LEIJLTBRQHFMDL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 4,6-dimethoxysalicylic acid, 4,6-dimethoxy-2-hydroxybenzoic acid, benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy, acmc-1covk, 2-hydroxy-4,6-dimethoxybenzoicacid, 2,4-dimethoxy-6-hydroxybenzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy benzoic acid, 2-hydroxy-4,6-dimethoxy-benzoic acid, benzoic acid,2-hydroxy-4,6-dimethoxy
PubChem CID 76656
Nombre IUPAC ácido 2-hidroxi-4,6-dimetoxibenzoico
SMILES COC1=CC(=C(C(=C1)OC)C(=O)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4,6-dimethoxybenzoic acid
Punto de fusión 160°C to 162°C
Cantidad 1 g
Beilstein 2213838
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.17
Porcentaje de pureza 97%