Learn More
2'-Hidroxi-4',6'-dimetoxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11411998
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11411998 1 g 1 g
11421998 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11411998 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14585.03
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 90-24-4 | C10H12O4 | 196.20 g/mol
2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone is a chemical with potential antibacterial agent effects and urease inhibitory effects as well as synthesis applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-hidroxi-4′,6′-dimetoxiacetofenona es una sustancia química con posibles efectos de agente antibacteriano y efectos inhibitorios de la ureasa, y tiene aplicaciones de síntesis.
Solubilidad
Soluble en metanol caliente.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 90-24-4
Fórmula molecular C10H12O4
Peso molecular (g/mol) 196.20
Número MDL MFCD00017243
Clave InChI FBUBVLUPUDBFME-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo xanthoxylin, 2'-hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone, brevifolin, xanthoxyline, 2-hydroxy-4,6-dimethoxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl ethanone, brevifolin zanthoxylum, phloracetophenone dimethyl ether, brevifolin van, 1-2-hydroxy-4,6-dimethoxyphenyl ethan-1-one
PubChem CID 66654
ChEBI CHEBI:10070
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxifenil)etanona
SMILES COC1=CC(O)=C(C(C)=O)C(OC)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-4',6'-dimethoxyacetophenone
Punto de fusión 80°C to 83°C
Punto de ebullición 185°C (20 mmHg)
Cantidad 1 g
Beilstein 1285013
Índice Merck 14,10067
Información de solubilidad Soluble in hot methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 196.2
Porcentaje de pureza 98%