Learn More
2'-Hidroxi-4',5'-dimetilacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11420240
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11420240 5 g 5 g
11410240 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11420240 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H50685.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 36436-65-4 | C10H12O2 | 164.204 g/mol
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone is used in the preparation of chalcone derivatives with antibacterial activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-hidroxi-4′,5′-dimetilacetofenona se utiliza en la preparación de derivados de la chalcona con actividad antibacteriana.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco y seco en un recipiente bien sellado. Incompatible con los agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 36436-65-4
Fórmula molecular C10H12O2
Peso molecular (g/mol) 164.204
Número MDL MFCD00002306
Clave InChI YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 118976
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4,5-dimetilfenil)etanona
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone
Punto de fusión 88°C to 90°C
Cantidad 5 g
Sinónimo 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.21
Porcentaje de pureza 98%