Learn More
2'-Hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 98%, ACROS Organics™
Código de producto. 10051740 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
5g; frasco de vidrio
Código de producto.
10051740 5g; frasco de vidrio
1 options
Código de producto. 10051740 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 156310050
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2';-Hydroxy-4';, 5';-dimethylacetophenone
CAS 36436-65-4
% mín. CAS 97.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 69°C to 73°C
Color Blanco a amarillo
Espectro infrarrojo Authentic
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Glass bottle
Fórmula molecular C10H12O2
Fórmula lineal HOC6H2(CH3)2COCH3
Número MDL MFCD00002306
Cantidad 5 g
Beilstein 08, II, 122
Sinónimo 2'-hydroxy-4',5'-dimethylacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethanone, 2-hydroxy-4,5-dimethylacetophenone, 4'5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, ethanone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, 4',5'-dimethyl-2'-hydroxyacetophenone, 1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl ethan-1-one, 1-acetyl-2-hydroxy-4,5-dimethylbenzene, ethanone,1-2-hydroxy-4,5-dimethylphenyl, acmc-1ctvf
Clave InChI YXVSURZEXVMUAM-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=C(C=C(C(=C1)C(=O)C)O)C
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4,5-dimetilfenil)etanona
Peso molecular (g/mol) 164.204
PubChem CID 118976
Formula Weight (peso de la fórmula) 164.2
Porcentaje de pureza ≥97.5%
Forma física Crystalline Powder