Learn More
Éter de 2-hidroxi-4',5-diacetamido-difenilo, TRC
Código de producto. 30408194
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
Tamaño de la unidad:
250 miligramos
30408194 250 mg 250 miligramos
1 options
Código de producto. 30408194 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH825105250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-4',5-diacetamido-diphenyl Ether
CAS 2575516-61-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C16 H16 N2 O4
Cantidad 250 mg
Sinónimo N-(4-(5-acetamido-2-hydroxyphenoxy)phenyl)acetamide), Paracetamol Dimer 2
Fórmula InChI InChI=1S/C16H16N2O4/c1-10(19)17-12-3-6-14(7-4-12)22-16-9-13(18-11(2)20)5-8-15(16)21/h3-9,21H,1-2H3,(H,17,19)(H,18,20)
SMILES CC(=O)Nc1ccc(Oc2cc(NC(=O)C)ccc2O)cc1
Nombre IUPAC N-[4-(5-acetamido-2-hidroxi-fenoxi)fenil]acetamida
Peso molecular (g/mol) 300.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 300.111
Porcentaje de pureza >95