Learn More
2'-Hidroxi-4,4',6'-trimetoxicalcona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 314.1154 |