Learn More
2'-Hidroxi-4,4',6'-trimetoxicalcona, TRC
Código de producto. 30393878
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30393878 500 mg
30398972 250 mg
30395052 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30393878 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH214235500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 3420-72-2
Fórmula molecular C18 H18 O5
Peso molecular (g/mol) 314.33
Sinónimo Flavokawain A (cis/trans mixture), Flavokavain A (cis/trans mixture)
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxi-4,6-dimetoxi-fenilo)-3-(4-metoxifenil)prop-2-en-1-one
SMILES COc1ccc(C=CC(=O)c2c(O)cc(OC)cc2OC)cc1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxy-4,4',6'-trimethoxychalcone
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H18O5/c1-21-13-7-4-12(5-8-13)6-9-15(19)18-16(20)10-14(22-2)11-17(18)23-3/h4-11,20H,1-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 314.1154